Läs mer
Cytiva HGF61 glasfibertejp
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- HGF61 glasfibertejp med organiskt bindemedel har utmärkt mekanisk hållfasthet utan några fiberavfall.
- Designad för kontinuerlig övervakning av luftpartiklar
- Kompatibel med de flesta kontinuerliga luftmonitorer och fungerar bra i både torra och fuktiga miljöer.
- Varje parti är kvalitetstestat enligt den höga standarden på 99,99 % luftretentionseffektivitet vid 0,3 um.
- HGF61 glasfibertejp uppfyller globala regulatoriska krav för kontinuerlig luftpartikelprovtagning.
- Lämplig för PM1, PM2.5, PM10 och TSP provtagning och för beta-dämpningsmetod
- Ger utmärkt konsistens av datakvalitet vid luftprovtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Luftmonitor |
| Material | Mikrofiber i glas |
| Kvalitet | HGF61 |
| Inkluderar | Organiskt och oorganiskt bindemedel |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Tjocklek (metrisk) | 285μ m |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HGF61, 30 mm x 20 m, 1/PK
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.