Learn More
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Code produit 30135120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30135120 10 mg 10mg
30134341 5 mg 5mg
30006359 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30135120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH99977310MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66004-57-7
Synonym 1,2-Dithia-5,8,11,14,17,20,23-heptaazacyclohexacosane Cyclic Peptide Derivative Trifluoroacetic acid∣HGH FRAG 176-191 Trifluoroacetic acid∣L-phenylalanyl-L-leucyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-seryl-L-valyl-L-α-glutamylglycyl-L-seryl-L-cysteinylglycyl-L-phenylalanine-Cyclic (7→14)-Disulfide Trifluoroacetic acid;
Spécification
Format Neat
Molecular Weight (g/mol) 1799.0811402
Quantity 10 mg
Shipping Condition Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.