missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HGK/MAP4K4 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Produktkod. 30617219 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30617219 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30617219 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer AF6027Z

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

HGK/MAP4K4 Polyclonal antibody specifically detects HGK/MAP4K4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HGK/MAP4K4
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4, Nck-interacting kinase, NIKFLJ90111
Värd art Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human HGK, Ser686-Val820, Accession # O95819-4
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific, Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9448
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.