Läs mer
Brady™ HH83 Handhållen LTE Läsare och Imager för HF/NFC streckkod
Beskrivning
- Ergonomisk design för längre användning, IP65-klassning och helt falltestad
- Uppgraderbar till RFID ACD-varianten vid behov
- Objektnärvarosensor (ToF) för att automatiskt utlösa skanning
- Battery Hotswap: byt ut ett tomt batteri och installera ett fulladdat på några sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 177 mm |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Bredd (metrisk) | 78 mm |
| Bredd (engelska) | 3,1 tum. |
| Djup (metriskt) | 35 mm |
| Djup (engelska) | 1,4 tum |
| Vikt (metrisk) | 340 g |
| Vikt (engelska) | 11,99 oz. |
| För användning med (applikation) | RFID-märkning, tillgångsspårning, lagermärkning, temperaturmärkning, mat och dryck, inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering |
| Fuktighet | 10 till 95 % (icke-kondenserande) |
| Visa mer |