Läs mer
Brady™ HH83 Handhållen RFID ACD-läsare LTE för UHF/NFC streckkod
Produktkod. 17895265 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Handhållen
Produktkod. Anslutningstyp
17895265 Handhållen
1 options
Produktkod. 17895265 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 310381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31805.00 SEK
    29470.39 SEK / Paket med 1
    Save 2334.61 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 15-04-2027
HH83 RFID ACD-läsare är ett idealiskt val för RFID-skanning Brady™ SmartID-lösningar. Perfekt för daglig RFID-skanning, HH83-modellerna gör det möjligt för användare att fånga upp ett stort utbud av RFID-signaler och erbjuda en användarvänlig upplevelse.
  • Robusta läsare för datainsamling i utmanande industriella miljöer
  • Ergonomisk design för längre användning, IP65-klassning och helt falltestad
  • Idealisk RFID-läsbarhet för en mängd RFID-etiketter
  • Utökat läsområde genom att använda di-polig antenn
  • Battery Hotswap: byt ut ett tomt batteri och installera ett fulladdat på några sekunder
Specifikationer
Höjd (metrisk) 212 mm
Höjd (engelska) 8,3 tum
Bredd (metrisk) 83 mm
Bredd (engelska) 3,3 tum.
Djup (metriskt) 133 mm
Djup (engelska) 5,2 tum
Vikt (metrisk) 0.515 kg
Vikt (engelska) 18,17 oz.
Certifikat och efterlevnad ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
För användning med (applikation) RFID-märkning, tillgångsspårning, lagermärkning, temperaturmärkning, mat och dryck, inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
Fältvy ≤15 m
Fuktighet 10 till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar Handhållen enhet, utbytbart batteri (förinstallerat), handledsrem, säkerhets- och reglerkort
Garanti 2 år
Programvarutyp Android 10
Hastighet ≤1000 Taggar/sek.
Kvantitet 1 läsare
Typ Brady HH83 Läsare UHF ACD LTE 2Dimg EU
Anslutningstyp Handhållen
Dataminne 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD-kortplats för SDXC-kort
Visningstyp Gorilla Glass 3, färgpekskärm
Strömförsörjning 100/240 V vid 50/60 Hz
Upplösning 1280 x 720
Alternativt artikelnummer B-HH83-UHF-LTE-EU