Läs mer
Brady™ HH85 Handhållen RFID-läsare LTE med pistolgrepp för UHF/NFC streckkod
Produktkod. 17825275 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Handhållen
Produktkod. Anslutningstyp
17825275 Handhållen
1 options
Produktkod. 17825275 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 310384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37150.00 SEK
    34422.64 SEK / Paket med 1
    Save 2727.36 SEK
    7% Av
I lager
HH85 RFID ACD-läsare är ett idealiskt RFID-skanningsval för Brady™ SmartID-lösningar. HH85-modellen är en robust läsarversion med pistolgrepp och utökat batteri för datainsamling i utmanande industriella miljöer.
  • Ergonomisk design för längre användning
  • IP65-klassning och helt falltestad
  • Idealisk RFID-läsbarhet för en mängd RFID-etiketter
  • Utökat läsområde genom att använda di-polig antenn
  • Battery Hotswap: byt ut ett tomt batteri och installera ett fulladdat på några sekunder
Specifikationer
Höjd (metrisk) 214 mm
Höjd (engelska) 8,4 tum
Bredd (metrisk) 87 mm
Bredd (engelska) 3,4 tum.
Djup (metriskt) 135 mm
Djup (engelska) 5,3 tum
Vikt (metrisk) 0.642 kg
Vikt (engelska) 22,65 oz.
Certifikat och efterlevnad ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
För användning med (applikation) RFID-märkning, tillgångsspårning, lagermärkning, temperaturmärkning, mat och dryck, inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
Fältvy ≤15 m
Fuktighet 10 till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar Handhållen enhet, utbytbart batteri (förinstallerat), handledsrem, säkerhets- och reglerkort
Garanti 2 år
Programvarutyp Android 10
Hastighet ≤1000 Taggar/sek.
Kvantitet 1 läsare
Typ Brady HH85 Läsare UHF ACD LTE 2Dimg EU
Anslutningstyp Handhållen
Dataminne 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD-kortplats för SDXC-kort
Visningstyp Gorilla Glass 3, färgpekskärm
Strömförsörjning 100/240 V vid 50/60 Hz
Upplösning 1280 x 720
Alternativt artikelnummer B-HH85-UHF-LTE-EU