Läs mer
Brady™ HH85 Handhållen RFID-läsare med pistolgrepp för UHF/NFC-streckkod
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Ergonomisk design för längre användning
- IP65-klassning och helt falltestad
- Idealisk RFID-läsbarhet för en mängd RFID-etiketter
- Utökat läsområde genom att använda di-polig antenn
- Battery Hotswap: byt ut ett tomt batteri och installera ett fulladdat på några sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 214 mm |
| Höjd (engelska) | 8,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 87 mm |
| Bredd (engelska) | 3,4 tum. |
| Djup (metriskt) | 135 mm |
| Djup (engelska) | 5,3 tum |
| Vikt (metrisk) | 0.642 kg |
| Vikt (engelska) | 22,65 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2) |
| För användning med (applikation) | RFID-märkning, tillgångsspårning, lagermärkning, temperaturmärkning, mat och dryck, inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering |
| Visa mer |