missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HHLA3 Mouse anti-Human, Clone: OTI10B4, lyophilized, TrueMAB™

Produktkod. 17611702
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17611702 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17611702 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF811294

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The function of this protein remains unknown but it may be involved in protein binding. There are 3 isoforms produced by alternative splicing.

Specifikationer

Antigen HHLA3
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI10B4
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen HHLA3
Genaccessionsnr. Q9XRX5
Gene Alias HERV-H LTR-associating 3
Gensymboler HHLA3
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human HHLA3 produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11147
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.