Läs mer
Cole-Parmer™ Hybridiseringsinkubator i HI-200-serien
Produktkod. 11573859
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Ambient +10° till 80 °C
Omgivningstemperatur +10° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11573859 Ambient +10° till 80 °C Varje
12803386 Omgivningstemperatur +10° till 100 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11573859 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54385.00 SEK
    48122.96 SEK / Paket med 1
    Save 6262.04 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Använd och återvinn volymer så låga som 5 ml, och säkerställ bevarande av värdefulla prover med HI-200-seriens hybridiseringsinkubator.
  • Rotationshastighet från 0 till 20 rpm och gunghastighet upp till 60 opm.
  • Radioaktivt säkert skyddshölje och droppfri rördesign minimerar risken för användaren.
  • Med utmärkt stabilitet av± °0,1 C i rören är dessa hybridiseringsinkubatorer utmärkta för nukleinhybridiseringstillämpningar såsom Northern, Southern och Western blots.
  • Varje inkubator har två —shakers rotisserie shaker med rotationshastighet från 0 till 20 rpm och plattformshaker med gunghastighet upp till 60 oscillationer/minut.
  • En avtagbar droppbricka ger enkel rengöring.
  • Justerbara fötter gör utjämning på ojämna ytor snabbt och enkelt.
Specifikationer
Håller 16 mini eller 4 stora rör
Temperaturområde (metriskt) Ambient +10° till 80 °C
Typ Hybridiseringsinkubator
Inkluderar Utan rör
Modell HB-3D
Hastighet 0,5 till 20 rpm
Temperaturenhetlighet <± 1,0 °C
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 355 mm
Vikt (engelska) 33.1 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 750 W
Spänning 230 V
Wattal 750 W
Frekvens 50/60 Hz