Läs mer
Cole-Parmer™ Hybridiseringsinkubator i HI-200-serien
Produktkod. 12803386
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Ambient +10° till 80 °C
Omgivningstemperatur +10° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
12803386 Omgivningstemperatur +10° till 100 °C Varje
11573859 Ambient +10° till 80 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12803386 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76330.00 SEK
    70603.43 SEK / Paket med 1
    Save 5726.57 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Använd och återvinn volymer så låga som 5 ml, och säkerställ bevarande av värdefulla prover med HI-200-seriens hybridiseringsinkubator.
  • Rotationshastighet från 0 till 20 rpm och gunghastighet upp till 60 opm.
  • Radioaktivt säkert skyddshölje och droppfri rördesign minimerar risken för användaren.
  • Med utmärkt stabilitet av± °0,1 C i rören är dessa hybridiseringsinkubatorer utmärkta för nukleinhybridiseringstillämpningar såsom Northern, Southern och Western blots.
  • Varje inkubator har två —shakers rotisserie shaker med rotationshastighet från 0 till 20 rpm och plattformshaker med gunghastighet upp till 60 oscillationer/minut.
  • En avtagbar droppbricka ger enkel rengöring.
  • Justerbara fötter gör utjämning på ojämna ytor snabbt och enkelt.
Specifikationer
Håller 24 mini eller 6 stora rör
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +10° till 100 °C
Typ Hybridiseringsinkubator
Visa Digital LED
Inkluderar 3 stora rör FHB12
Modell HB-1D
Hastighet 0,5 till 20 rpm
Temperaturenhetlighet <± 1,0 °C
Höjd (engelska) Interiör 13 tum
Höjd (metrisk) interiör 330 mm
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 750 W
Spänning 230 V
Wattal 750 W
Frekvens 50/60 Hz