Läs mer
CleanSpace Technology™ Hej Kapacitet (HI CAP ) Partikelfilter P3
Handla allt CleanSpace Technology ProdukterBeskrivning
- De CleanSpace Partikelfilter med hög kapacitet måste användas tillsammans med CleanSpace Filteradapter (PAF-0038)
- Används med revolutionären CleanSpace - En lätt PAPR utan slangar/bälten
- Lämplig för skydd mot luftburna partiklar (damm, dimma och ångor)
- Material: Partikelmedier av glasfiber och plasthölje, silikontätning
- Lätt att montera och ta bort från kraftenheten
- Kompatibel med alla CleanSpace Andningsskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtrera |