Läs mer
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Produktkod. 15829836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829836 5 mL Varje
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15829836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4401457
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Den mindre konfigurationen (5 ml) minimerar antalet frys-/upptiningscykler jämfört med den större 25 ml flaskan.
Mycket avjoniserat (Hi-Di ) formamid används för att resuspendera prover före elektrokinetisk injektion i kapillärelektroforessystem.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mL
Fysisk form Vätska
Produktlinje Hi-Di
Molekylformel CH3NO
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC=O
IUPAC-namn formamid
Molekylvikt (g/mol) 45.04
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HI-DI FORMAMIDE 5ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Endast för användning inom forskning