Beskrivning
Mycket avjoniserat (Hi-Di ) formamid används för att resuspendera prover före elektrokinetisk injektion i kapillärelektroforessystem.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Hi-Di |
| Molekylformel | CH3NO |
| MDL-nummer | MFCD00007941 |
| InChI-nyckel | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NC=O |
| IUPAC-namn | formamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 45.04 |
Endast för användning inom forskning