Läs mer
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid Dx (5 mL)
Product Code. 16230771
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 ml flaska
Product Code. Kvantitet
16230771 5 ml flaska
1 options
Product Code. 16230771 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4404307
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Hi-Di Formamid Dx är en starkt avjoniserad formamid, formulerad med en stabilisator, för användning som injektionslösningsmedel på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer. Denna starkt avjoniserade formamid används för att resuspendera prover före elektrokinetisk injektion i kapillärelektroforessystem.
Hi-Di Formamid Dx är en starkt avjoniserad formamid, formulerad med en stabilisator, för användning som injektionslösningsmedel på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer. Denna starkt avjoniserade formamid används för att resuspendera prover före elektrokinetisk injektion i kapillärelektroforessystem. Den tillhandahålls i ett 5 ml flaskformat för att minimera frys-upptiningscykler.
Tillhandahålls i ett 5 ml flaskformat för att minimera frys-upptiningscykler.
Order Info
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hi-Di Formamide
Kvantitet 5 ml flaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje High-Di
Endast för in vitro-diagnostik