Innehåller
Fyra 5 ml rör
Hi-Di Formamid Dx är en starkt avjoniserad formamid, formulerad med en stabilisator, för användning som injektionslösningsmedel för alla applikationer på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och är inte validerade för användning med andra system eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer ska användas av utbildade operatörer vid analys av mänskligt DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Notera: Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje förpackning innehåller fyra 5 ml rör. Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| Beskrivning | Hi-Di™ Formamid, 4 x 5 ml,– 15 till– 25 °C lagring, för 3500 Dx/3500XL Dx genetiska analysatorer (CE-IVD) |
| För användning med (utrustning) | 3500 Dx/3500XL Dx genetiska analysatorer (CE-IVD) |
| För användning med (applikation) | Sanger Sequencing |
| Inkluderar | Fyra 5 ml rör |
| Produktlinje | Hi-Di |
| Produkttyp | Formamid |
| Kvantitet | 4 x 5 ml |
| Provvolym | 4 x 5 mL |
Endast för in vitro-diagnostik