Läs mer
HI-TOPK-032, MedChemExpress
Produktkod. 16493408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493408 10 mg -
16484636 100 mg 100mg
16459936 50 mg -
16456137 5 mg -
16402766 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493408 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101550
MedChemExpress HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
HI-TOPK-032 is a potent and specific TOPK inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HI-TOPK-032
CAS 487020-03-1
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H11N5OS
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (13.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CS1)NC2=CC3=C(C#N)C4=NC5=CC=CC=C5N=C4N3C=C2
Molekylvikt (g/mol) 369.4
Formel vikt 369.4
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease