Läs mer
Gibco™ Övervintra™ - Ett medium
Produktkod. 12087586 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12087586 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12087586 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1247501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hibernate-A Medium är ett specialiserat CO2-oberoende medium för neurala celler som ger flexibilitet och kontroll för bänkexperiment och transport.
Hibernate-A Medium är ett specialiserat CO2-oberoende näringsmedium utformat för underhåll och bevarande av neurala celler, vävnader och skivor. Optimerat för vuxna och postnatala neurala prover stödjer detta medium neuroner i omgivande koldioxidförhållanden i upp till 48 timmar. Denna funktion ger forskare ökad flexibilitet och kontroll under experiment och transport. Hibernate-A Medium gör det möjligt att utföra experiment med levande celler på bänken, såsom mikroskopi, flödescytometri och andra fysiologiska studier.
Fördelar
  • CO2-oberoende— eliminerar behovet av CO2-inkubation i upp till 48 timmar, vilket förenklar underhåll och bearbetning av neurala kulturer och vävnader
  • Bekvämlighet och flexibilitet—idealisk för experiment som kräver längre hanteringstider utanför CO 2-inkubatorer, vilket ger forskarna större bekvämlighet
  • Transport av neurala prover—ger ett pålitligt medium för transport av neurala vävnader, vilket hjälper till att säkerställa deras stabilitet och livskraft vid ankomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Fenolrött
Produktlinje Vila i dvala
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Testad för Cytotoxicitet, Endotoxin, Sterilitet, pH, Osmolalitet
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2°till 8°grader) och skydda mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling