Läs mer
Gibco™ Övervintra™ -E Medium
Produktkod. 10315538 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10315538 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10315538 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1247601
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Övervintra™ -E Medium
Hibernate Medium är ett CO 2 -oberoende näringsmedium för underhåll av neurala celler, vävnad och vävnadsskivor. Hibernate-E Medium är optimerat för embryonala celler eller vävnad i omgivande koldioxidnivåer.
Hibernate Medium gör att neuroner kan hållas i omgivande CO 2 -nivåer i upp till 48 timmar. Detta ger forskare större bekvämlighet och kontroll när de kör levande cellexperiment på bänken, såsom mikroskopi, flödescytometri och andra fysiologiska studier. Hibernate Medium möjliggör också bevarande av livsduglig hjärnvävnad före bearbetning i upp till en månad med kylning och underhåll av vävnadsskivor.
Hibernate Medium kan kombineras med B-27 Tillägg för att ge ett komplett medium.
För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av Hibernate Medium och B-27 Kosttillskott .
För etablerade protokoll som använder Hibernate Medium, gå till vår Gibco Neurobiologi Protocol Handbook .
Visa publikationer med hjälp av Gibco neurobiologiprodukter hos oss Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala stamceller
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsmedia
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Fenolrött
Produktlinje Vila i dvala
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Testad för Cytotoxicitet, Endotoxin, Sterilitet, pH, Osmolalitet
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling