Läs mer
Cytiva HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography) Media
Produktkod. 11344063 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
Capto Butyl media
Capto Fenyl (High Sub) media
Ligandtyp:
Butyl
Fenyl
Förpackningsstorlek:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Ligandtyp unitSize
11344063 Capto Fenyl (High Sub) media Fenyl 25ml
11638873 Capto Butyl media Butyl 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344063 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17545101
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har hög kemisk stabilitet, egenskaper för att öka produktiviteten och epoxikoppling
  • Högt flöde, hög kapacitet och lågt mottryck minskar cykeltiderna
  • Kemiskt stabil mot vanligt använda vattenhaltiga buffertar
  • Epoxi kemisk koppling
  • Capto Fenyl (hög sub) har en hydrofob ligand av fenyl och är ett hydrofobt interaktionskromatografimedium som används för proteinrening
  • Capto Butyl har en hydrofob ligand av butly och en starkt tvärbunden agarosmatris
Används i fångst och mellanstadier av proteinrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Capto Fenyl (High Sub) media
Flödeshastighet 600 cm/Ho μr
För användning med (applikation) För användning i infångnings- och mellanstadierna av proteinrening
Kvantitet 25 mL
Ligandtyp Fenyl
Medietyp Mycket tvärbunden agaros
Max. Tryck 300 kPa
Partikelstorlek 75μ m
pH-intervall 3 till 13
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Bindande kapacitet 27 mg BSA/ml
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol