Läs mer
Cytiva HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography) Media
Produktkod. p-4673268 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Capto Butyl media
Capto Fenyl (High Sub) media
Ligandtyp:
Butyl
Fenyl
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. 11344063
Brand: Cytiva 17545101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har hög kemisk stabilitet, egenskaper för att öka produktiviteten och epoxikoppling
  • Högt flöde, hög kapacitet och lågt mottryck minskar cykeltiderna
  • Kemiskt stabil mot vanligt använda vattenhaltiga buffertar
  • Epoxi kemisk koppling
  • Capto Fenyl (hög sub) har en hydrofob ligand av fenyl och är ett hydrofobt interaktionskromatografimedium som används för proteinrening
  • Capto Butyl har en hydrofob ligand av butly och en starkt tvärbunden agarosmatris
Används i fångst och mellanstadier av proteinrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Capto Fenyl (High Sub) media
Flödeshastighet 600 cm/Ho μr
För användning med (applikation) För användning i infångnings- och mellanstadierna av proteinrening
Kvantitet 25 mL
Ligandtyp Fenyl
Medietyp Mycket tvärbunden agaros
Max. Tryck 300 kPa
Partikelstorlek 75μ m
pH-intervall 3 till 13
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Bindande kapacitet 27 mg BSA/ml
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol