Läs mer
HICAL Acids Mix, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12932030 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12932030 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12932030 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer HICALACIDS
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,5-Triklorfenol95-95-42000 μg/ml
2,4,6-triklorfenol88-06-22000 μg/ml
2,4-diklorfenol120-83-22000 μg/ml
2,4-dimetylfenol105-67-92000 μg/ml
2,4-dinitrofenol51-28-52000 μg/ml
2-klorfenol95-57-82000 μg/ml
2-metylfenol95-48-72000 μg/ml
2-nitrofenol88-75-52000 μg/ml
4,6-dinitro-2-metylfenol534-52-12000 μg/ml
4-klor-3-metylfenol59-50-72000 μg/ml
4-metylfenol106-44-52000 μg/ml
4-nitrofenol100-02-72000 μg/ml
Bensoesyra65-85-02000 μg/ml
Pentaklorfenol87-86-52000 μg/ml
Fenol108-95-22000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HICAL Acids Mix
Namnnotering EPA SW-846 Methods 8270C
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 95-95-4
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 8270C
Molekylformel C6H3Cl3O
MDL-nummer MFCD00002170
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-namn 2,4,5-triklorfenol
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 197.44
PubChem CID 7271
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28520
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components at 2000μg/mL in Methylene Chloride: Benzoic acid; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 4,6-Dinitro-2-methylphenol; 2,4-Dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); Phenol; 4-Nitrophenol; 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HICAL ACIDS MIX
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning