Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 2000μg/mL |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2000μg/mL |
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 2000μg/mL |
| 2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000μg/mL |
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 2000μg/mL |
| 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 534-52-1 | 2000μg/mL |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 2000μg/mL |
| 4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000μg/mL |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 2000μg/mL |
| Benzoic acid | 65-85-0 | 2000μg/mL |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2000μg/mL |
| Phenol | 108-95-2 | 2000μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HICAL Acids Mix |
| CAS | 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2000μg/mL |
| Förpackning | 5mL amber prescored glass ampule |
| Lösningsmedel eller matris | MeCl |
| Kvantitet | 5 ml |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
Säkerhet och hantering
- HICAL ACIDS MIX
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Product intended for laboratory use only