Läs mer
Hidiosmin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hidiosmin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36O16/c1-12-23(34)25(36)27(38)29(43-12)42-11-21-24(35)26(37)28(39)30(46-21)44-14-8-19(41-6-5-31)22-16(33)10-18(45-20(22)9-14)13-3-4-17(40-2)15(32)7-13/h3-4,7-10,12,21,23-32,34-39H,5-6,11H2,1-2H3/t12-,21+,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29+,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 652.2003 |