missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HIF-1 alpha Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18004014 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18004014 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18004014 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100654F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HIF-1 alpha
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q16665
Gene Alias AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hyp
Gensymboler HIF1A
Värd art Rabbit
Immunogen This HIF-1 alpha Antibody was developed against a fusion protein containing amino acids 432 - 528 of human HIF-1 alpha [Uniprot# Q16665].
Molekylvikt av antigen 93 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Angiogenesis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Chromatin Research, Cytokine Research, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), Hypoxia Signaling, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3091
Testspecificitet Human and porcine. Does not react with rat. Immunogen sequence has 93% homology to bovine and 90% homology to mouse.Mouse reactivity reported in scientific literature (PMID: 23959856) Rat reactivity reported in scientific literature (PMID: 24122166).
Målarter Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.