Läs mer
Invitrogen™ Human HIF1A ELISA Utrustning
Produktkod. p-6911007
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15398184
Brand: Invitrogen™ EHIF1A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga HIF1A ELISA kvantifierar Hu HIF1A i humant serum, plasma eller cellodlingslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu HIF1A. Metodens princip The Human HIF1A solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
HIF1-alfa (HIF1A) är en subenhet av HIF1, som är en transkriptionsfaktor som finns i däggdjursceller odlade under reducerad syrespänning. HIF-1 är en heterodimer som består av en alfa- och beta-subenhet, båda tillhörande familjen av transkriptionsfaktorer för bas-helix-loop-helix Per-aryl-kolvätereceptorn nuclear translocator-Sim (PAS). HIF1 fungerar som en transkriptionell regulator av det adaptiva svaret på hypoxi. Under hypoxiska förhållanden aktiverar HIF-1 transkriptionen av över 40 gener, inklusive erytropoietin, glukostransportörer, glykolytiska enzymer, vaskulär endotelial tillväxtfaktor, HILPDA och andra gener vars proteinprodukter ökar syretillförseln eller underlättar metabol anpassning till hypoxi. HIF1-alfa reglerar hypoximedierad apoptos, cellproliferation och tumörangiogenes. Hypoxi som inducerar p53-proteinackumulering, interagerar direkt med HIF1-alfa och minskar hypoxiinducerat uttryck av HIF1-alfa genom att främja MDM2-medierad ubiquitination och proteasomal nedbrytning under hypoxiska förhållanden. Nyligen genomförda studier tyder på att induktion av NOX4 av HIF1-alfa bidrar till att upprätthålla ROS-nivåer efter hypoxi och hypoxi-inducerad proliferation. Hos människor är den belägen på q-armen av kromosom 14. C-terminalen av HIF1A binder till p300. p300/CBP-HIF-komplex deltar i induktionen av hypoxi-känsliga gener, inklusive VEGF. Hypoxi bidrar väsentligt till patofysiologin för huvudkategorier av mänskliga sjukdomar, inklusive myokard- och cerebral ischemi, cancer, pulmonell hypertoni, medfödd hjärtsjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q16665
Analysintervall 81,92 till 20 000 pg/ml
Analyskänslighet 30 pg/mL
Beskrivning HIF-1 Alpha ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, mänskliga arter, immunologisk forskningskategori, kolorimetrisk detektionsmetod, kolorimetrisk Elisa (TMB-substrat) i genomskinlig 96-brunnars remsplatta, innehåller förbelagda 96-brunnars remsplatta(S) och lotoptimerade reagenser
Analysera 96
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Transkriptionsfaktorer
Provtyp Celllysater, Plasma, Serum
Specificitet Specifik för human HIF-1 A och visar korsreaktivitet med mus och råtta HIF-1 A
Typ av substrat TMB
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Råtta, Mus
För användning med (applikation) Proteinanalyser och analys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3091
Gensymbol HIF-1-alfa, HIF-1 A, HIF-1 alfa, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
Värd art Människa
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Mått Absorbans vid 450 nm minus absorbans (vid 550 nm)
Mätområde 450 till 550 nm
Precision Intra-analys CV < 10%; inter-analys CV < 10 %
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Celllysat 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål HIF1A
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs