Läs mer
HIF2A / HIF2 alpha antibody 0,1ml
Brand:  Novus Biologicals NB100-122
Encompass
HIF2A / HIF2 alpha antibody 0,1ml
Produktkod. 11395362
  • Logga in för priser / 0.1ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternativa produkter »
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.