Läs mer
Higenamine Hydrobromide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Higenamine Hydrobromide Salt |
| CAS | 63604-85-3 |
| Molekylformel | C16H18BrNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-O-demethyl-Coclaurine Hydrobromide, (RS)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Demethylcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-O-Demethylcoclaurine Hydrobromide, dl-Demethylcoclaurine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H |
| LEDER | OC(C=C1)=CC=C1CC2NCCC3=CC(O)=C(O)C=C32.Br |
| IUPAC-namn | 1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.22 |
| Formel vikt | 351.047 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?