Läs mer
Higenaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30134193
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134193 5 g
30003313 250 mg
30004402 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH3258185G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11041-94-4
Molekylformel C16 H17 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 307.77
Synonym 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
IUPAC-namn 1-[(4-hydroxyfenyl)metyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol; hydroklorid
LEDER Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Higenamine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Formel vikt 307.0975
Procent renhet >95%