Beskrivning
- Idealisk för allmän identifiering och märkning av pulverlackerade och släta plastytor
- Motståndskraftig mot nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som bränsle, olja och vatten
- Tillverkad med ett permanent gummibaserat lim som fäster tätt till både platta strukturerade metaller och släta plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Gummi |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Spårning av tillgångar; Streckkodsmärkning; Komponent- och utrustningsmärkning; Data- och telekommunikationsmärkning; Elektrisk märkning; Allmän identifiering; Inventarie- och inspektionsmärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |