Läs mer
Brady™ Hög vidhäftande allmän identifiering Polyesteretiketter
Produktkod. 17940730 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
2 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17940730 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
17930730 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
17910730 2 x 0,5 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17940730 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170772
Grova, glansiga och oregelbundna ytor är ingen match för ToughBond™ extremt aggressivt polyesteretikettmaterial (B-483). Skriv ut nästan var som helst med en kompakt Brady™ handhållen etikettmaskin.
  • Idealisk för allmän identifiering och märkning av pulverlackerade och släta plastytor
  • Motståndskraftig mot nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som bränsle, olja och vatten
  • Tillverkad med ett permanent gummibaserat lim som fäster tätt till både platta strukturerade metaller och släta plaster
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Gummi
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 140
Temperaturområde (engelska) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Längd (engelska) 2 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 2 in
Höjd (metrisk) 50.80 mm
Alternativt artikelnummer M4-60-483