Beskrivning
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
- 127μ m filmtjocklek
- 536-brunnars mikroplattor med låg bas, svart/klar eller vit/klarbotten
- Streckkodad
- Anpassade streckkoder tillgängliga för kompatibilitet med Kalypsys-systemet och med UHTS-system
- Låg autofluorescens
- Bred kemikalieresistens inklusive DMSO och alkohol
- Hög mekanisk stabilitet
- Optimerad för planhet och enhetlighet
- Låg dubbelbrytning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Array | 32 x 48 |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Vitt |
| Material | Cyclo olefin copolymer |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | Upp till 8μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |