Läs mer
Applied Biosystems™ High-Capacity RNA-to-cDNA™-sats
Produktkod. p-7180341 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10704217 50 reaktioner Varje
16271891 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10704217 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4387406
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
50 Reaction-sats: 1 x μ50 l 20X enzymmix (MuLV och RNas-hämmarprotein); 1 x μ500 L 2X RT Buffer Mix (inkluderar dNTP, slumpmässiga oktamerer och oligo dT-16)
High Capacity RNA-to-cDNA-sats är ett strömlinjeformad omvänd transkriptionssats designat för optimal prestanda med TaqMan Gene Expression mastermix, Power SYBR Green PCR mastermix och andra PCR-enzymer.
High Capacity RNA-to-cDNA-sats är en strömlinjeformad sats för omvänd transkription som är utformat för optimal prestanda med TaqMan Gene Expression mastermix, Power SYBR Green PCR mastermix och andra PCR-enzymer. Komponenterna i satsen med två rör samverkar för att tillhandahålla känslig och specifik omvänd transkription över ett brett spektrum av mallmängder.
Funktioner i High Capacity RNA-to-cDNA-sats inkluderar:
  • Snabb reaktionstid (vanligtvis 30 –60 min)
  • Bekvämt och enkelt arbetsflöde med få pipetteringssteg
  • Tillförlitlig omvänd transkription av både rikliga och begränsade mål
  • Optimerat tvåstegsprotokoll möjliggör flera PCR-reaktioner från en enda RT-reaktion
Effektivisera cDNA-syntesen samtidigt som detekteringskänsligheten bibehålls.
Amplifiering av en spädningsserie av RNA-koncentrationsreferensstandarden visar exceptionell omvänd transkription och PCR-effektivitet över 11 storleksordningar. Detta breda dynamiska intervall gör att en uppsättning reaktionsförhållanden kan användas för att detektera transkript från såväl högaktiva som svagt uttryckta gener. Tvårörsformuleringen minskar reaktionstiden och kräver färre pipetteringssteg än med High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sats, samtidigt som hög prestanda bibehålls.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 20X enzymblandning (1 x 50μ L)
• 2X RT-buffertblandning (1 x 500μ L)
Butik på– 15 till– °25 C.
Buffer Mix kan förvaras vid 2 –8 °C i upp till 6 månader.
Formatera Sats
Reaktionshastighet 30 till 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Kvantitet 50 reaktioner
Omvänt transkriptas MultiScribe
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 7 kb
Utgångsmaterial RNA