Beskrivning
- För användning med Vortex-Genie 2 och Vortex-Genie Pulsförsänkt plattform
- Rymmer:
- 9-16mm rör
- 14-29mm rör
- 29-37mm rör
- Blank Foam Insert ger anpassning för konstigt formade kärl
- Alla föremål som ingår i Large Sample Set (Model 302)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls för bägare, flaskor och stora rör. |
| Inkluderar | Ett sortiment av skuminsatser för rör med olika diametrar (9 mm till 37 mm), 1 blank skuminsats för anpassning. |
| Kräver | Infälld plattform 15547325 |