Beskrivning
- Låg fuktupptagning.
- Bra kemisk och korrosionsbeständighet.
- Hög draghållfasthet.
- Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;3A;NSF-51;USP;Icke-DEHP;NSF-61;Europeisk farmakopé;Icke-ftalat |
| Beskrivning | Slang av högdensitetspolyeten (HDPE). |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Material | Polyeten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19.05 mm |
| Total längd (engelska) | 100 ft. |
| Total längd (metrisk) | 30.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -103 °F |
| Visa mer |