Läs mer
Brady™ High Density Thermal Transfer Printer Ribbon
Färg:
Blått
Grön
Gult
Magenta
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- High density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Färg | Magenta |
| För användning med (utrustning) | BMP71 Label Printer |
| Längd (engelska) | 50 yd. |
| Bredd (engelska) | 1.97 in. |
| Längd (metrisk) | 45.72 m |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Mått (L x B) | 46 m x 50.8 mm |
| Beskrivning | Magenta 6900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon for BMP71 Printer |
| Kvantitet | 1 Ea. |