Läs mer
Contec™ High Duster XF med handgrepp
Produktkod. 30274784 Handla allt Contec Produkter
Change view
Längd (engelska):
24,25 tum.
Produktkod. Längd (engelska)
30274784 24,25 tum.
1 options
Produktkod. 30274784 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MGMP0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 SEK
    683.81 SEK / Paket med 1
    Save 203.19 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
High Duster XF gör rengöring av svåråtkomliga utrymmen lättare när den är ihopkopplad med MicroGenesis Microfiber High Duster Covers. Den flexibla kroppen på verktyget med hög dammduk böjs för att krama om ytkonturer och minskar förarens belastning.
  • Flexibel ram når områden där typiska dammar inte kan
  • Minskar risken för korskontaminering när den paras ihop med ett Microfiber High Duster Cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Duster Tool
Brännbar Nej
Längd (engelska) 24,25 tum.
Längd (metrisk) 62 cm