Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Högeffektiva kondensorer med fyra spolar
Produktkod. 11596814
Change view
Standard konisk led nr:
Kon och hylsa NS 45/50
Kula och hylsa KF 50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
11596814 Kula och hylsa KF 50 Varje
10284481 Kon och hylsa NS 45/50 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11596814 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05255050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16975.00 SEK
    14102.05 SEK / Paket med 1
    Save 2872.95 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Högeffektiva kondensorer med fyra kylslingor
  • Kylarea: 2 350 cm²
  • Jackans längd: 300 mm
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Förpackningsenhet: 1 st
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 300 mm
Standard konisk led nr Kula och hylsa KF 50
Material Duran Glas