Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Högformad bägare
Produktkod. 10567671
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10567671 150 mL
10345691 50 mL
10121381 100 mL
10727711 800 mL
10672282 1000 mL
10274291 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10567671 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 07004043
Beräknad leverans: 06-10-2026
Bägare i hög form
  • Enl. till DIN 12331 / ISO 3819
  • Med examen
  • Med pip
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 54 mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Glas
Höjd (metrisk) 95 mm
Kvantitet 10
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331