Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Högformad bägare
Beskrivning
- Enl. till DIN 12331 / ISO 3819
- Med examen
- Med pip
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Material | Glas |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |
| Kvantitet | 10 |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |