Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Högformig nickeldegel
Produktkod. 15493575
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Höjd (metrisk):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15493575
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035883.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hög form
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Diameter (metrisk) Yttre 38mm
Höjd (metrisk) 35mm
Produkttyp Nickeldegel
Diameter (metrisk) bas 22mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.