Läs mer
MP Biomedicals™ High Growth Enhancement Medium utan L-Glutamin
Produktkod. 11490355 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490355 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11490355 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091233754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    782.85 SEK / 500ml
    Save 39.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Rekommenderas för tillväxt av celler på mikrobärare.
High Growth Enhancement Medium, utan L-Glutamin är en modifiering av DMEM där 3,6 g/L fruktos ersätter glukos, vilket resulterar i bättre pH-kontroll och högre cellutbyte. Fruktos metaboliseras långsammare än glukos, vilket resulterar i långsammare syrauppbyggnad.
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Beskrivning Hög tillväxtförbättring Medium