Beskrivning
High Growth Enhancement Medium är en modifiering av DMEM där 3,6 g/L fruktos ersätter glukos, vilket resulterar i bättre pH-kontroll och högre cellutbyte. Fruktos metaboliseras långsammare än glukos, vilket resulterar i långsammare syrauppbyggnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Cellkulturmedia |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Mikrobärarkulturer |
| Kvantitet | 1 x 10 l |
| pH | 7,3 till 8,3 |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Beskrivning | Hög tillväxtförbättring Medium |