Läs mer
Heidolph™ High Hood XL
Produktkod. 10792014 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10792014 115/230 V Varje
1 options
Produktkod. 10792014 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5499006000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
För användning som tillägg till inkuberande shakers
Med en höjd på 428 mm är denna kapsyl särskilt lämplig för höga odlingskärl, såsom 2000 ml Erlenmeyer-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 115/230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 65 °C
Höjd (metrisk) 428 mm