Beskrivning
Denna huva har en höjd på 267 mm och är därför idealisk för Erlenmeyer-kolvar upp till 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 115/230 V |
| Produkttyp | Hög huva |
| Mått (L x B x H) | 394 x 546 x 267 mm |
| För användning med (utrustning) | Inkubator |