Läs mer
Kartell™ Balansbåtar i polystyren med hög slagkraft
Produktkod. 12627805
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Svart
Vitt
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Form Förpackningsstorlek
12627805 7 ml Vitt Fyrkantig Paket med 1000
10447512 5 ml Vitt Diamant Paket med 1000
10325962 5 ml Svart Diamant Paket med 1000
10662163 30 ml Vitt Diamant Paket med 500
10192122 30 ml Svart Diamant -
10738294 100 ml Vitt Diamant Paket med 250
10345812 100 ml Svart Diamant Paket med 250
10736962 100 ml Vitt Fyrkantig Paket med 1000
10325781 250 ml Vitt Fyrkantig Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12627805 Supplier Kartell™ Supplier No. 1110300
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ge ett enkelt och billigt system för vägning av vilket medium som helst.
  • Lättviktsbåtar
  • Ej kontaminerande (tillverkad av HIPS med hydrofob yta)
  • Lätt utformad för att göra en trattform
  • Finns i två modeller: diamant (DS) och kvadratisk (SQ)
  • DS-modell tillgänglig i vitt eller svart för synlighet av spårprov som kvarstår vid båten
  • Reproducerbar taravikt: variation från batch till batch mindre än 5 %
  • Antistatisk
Specifications
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Färg Vitt
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Typ Vägbåt
Mått (L x B x H) 43 x 43 x 8 mm
Längd (metrisk) 43 mm
Bredd (metrisk) 43 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Vikt (metrisk) 0.5 g