Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Högpåverkande polystyrenbrickor
Description
- Med räfflade fötter för stabilitet
- Får inte autoklaveras
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 5,4 l |
| Mått (L x B x H) | Utv: 352 x 252 x 81 mm; Int.: 290 x 190 x 70 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 70 mm (interiör), 81 mm (exteriör) |
| Längd (metrisk) | 290 mm (interiör), 352 mm (exteriör) |
| Material | Polystyren |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 190 mm (interiör), 252 mm (exteriör) |
| För användning med | Livsmedel och allmän laboratorieanvändning |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Show More |