Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Högpåverkande polystyrenbrickor
Beskrivning
- Med räfflade fötter för stabilitet
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2,8 l |
| Mått (L x B x H) | Utv: 303 x 151 x 81 mm; Int.: 240 x 90 x 70 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 70 mm (interiör), 81 mm (exteriör) |
| Längd (metrisk) | 240 mm (interiör), 303 mm (exteriör) |
| Material | Polystyren |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 90 mm (interiör), 151 mm (exteriör) |
| För användning med | Livsmedel och allmän laboratorieanvändning |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Show More |