Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Högpåverkande polystyrenbrickor
Produktkod. 11391245
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11391245 1,4 l Varje
11381245 0,8 l Varje
11371205 1,9 l Varje
10223951 1,6 l Paket med 20
11351205 2,8 l Varje
11311255 5,4 l Varje
10459972 3,8 l Paket med 20
11331205 0,4 l Varje
10142711 7,8 l Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11391245 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0570603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 SEK
    75.60 SEK / Paket med 1
    Save 151.40 SEK
    66% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lämplig för livsmedel och allmän laboratorieanvändning.
  • Med räfflade fötter för stabilitet
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,4 l
Mått (L x B x H) Utv: 303 x 151 x 42 mm; Int.: 270 x 120 x 30 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 30 mm (interiör), 42 mm (exteriör)
Längd (metrisk) 260 mm (interiör), 303 mm (exteriör)
Material Polystyren
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 110 mm (interiör), 151 mm (exteriör)
För användning med Livsmedel och allmän laboratorieanvändning
Antal per förpackning 20/Pk.
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras