Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Högpåverkande polystyrenbrickor
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Med räfflade fötter för stabilitet
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 l |
| Mått (L x B x H) | Utv: 303 x 151 x 42 mm; Int.: 270 x 120 x 30 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 30 mm (interiör), 42 mm (exteriör) |
| Längd (metrisk) | 260 mm (interiör), 303 mm (exteriör) |
| Material | Polystyren |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 110 mm (interiör), 151 mm (exteriör) |
| För användning med | Livsmedel och allmän laboratorieanvändning |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Visa mer |