Läs mer
UVP Högintensiv långvågig UV-lampa
Produktkod. 12883009
Change view
Wattal:
100 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wattal unitSize
12883009 100 W Varje
1 options
Produktkod. 12883009 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95012707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 100 W
Elektriska krav 100 W, 230 V, 60 Hz
Ljusintensitet 21 700/8900μ W/cm 2
Produkttyp Högintensiv långvågig UV-lampa